HS120391
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 36 x 15 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120391
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
19.8 mm
Couleur
white
Description générale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC