Merck
Stockage cryogénique
Étalons de lipides et d'acides gras pour l'industrie de l'analyse.
Nous proposons une large gamme d'outils et de fournitures pour la cryoconservation, notamment des tubes, des racks, des étiquettes, des marqueurs, des boîtes de stockage et des gants pour la congélation. Nos produits cryogéniques peuvent être utilisés avec les autoclaves et les congélateurs, pour la manipulation de l'azote, de l'oxygène ou de l'hélium liquide issu d'atmosphères cryogéniques, dans les chambres froides et les chambres de congélation rapide, pour le remplissage de liquides cryogéniques, et la manipulation de la glace carbonique. Nous fournissons un large choix de fournitures pour la cryoconservation destinées aux applications cliniques et de recherche, notamment aux laboratoires pharmaceutiques, de génétique et de biotech, aux cliniques spécialisées dans le traitement de la stérilité, et à d'autres secteurs. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cryo-Gloves®
Faites votre choix parmi notre sélection de cryogants résistants à l'eau, de différentes tailles, qui vous offriront une excellente protection thermique, une flexibilité et une dextérité pour travailler dans des environnements extrêmes (-160 C° à +150 °C).
  • Leur coupe offre une chaleur et un confort supplémentaires
  • Surdimensionnés pour une meilleure isolation
  • Résistants aux solvants/produits chimiques
  • Respirants et antistatiques
  • Lavables en machine/Doublure intérieure séchable
  • Conviennent à une utilisation en salle propre de Classe 1000
  • Exempts d'amiante
Supports de stockage et boîtes pour congélateur
Nous offrons une large gamme de supports durables et de boîtes pour congélateur pour vous permettre d'organiser votre matériel cryogénique. Choisissez parmi des marques très prisées comme Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth®, et bien d'autres.
  • Les racks avec positions alphanumériques sont empilables.
  • Leur composition va du carton à l'acier inoxydable.
  • Disponibles en différentes tailles, couleurs et configurations.
Cryo-étiquettes et marqueurs
Nous proposons une gamme complète d'étiquettes durables et de marqueurs de la marque Diversified Biotech, notamment les produits Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™, et autres. Ces étiquettes permettent un étiquetage coloré, chimiquement inerte et résistant à la température de la plupart des plastiques, verres et métaux, sans aucune dégradation. La sélection comprend également des cryo-étiquettes spécialement conçues pour faciliter l'impression laser.
Flacons cryogéniques et cryo tubes
Nous proposons une gamme étendue de cryotubes et de flacons cryogéniques conçus pour protéger et stocker les échantillons biologiques, les cellules humaines ou animales, à basse température dans la phase gazeuse de l'azote liquide. Nos tubes de stockage cryogénique non cytotoxiques et exempts de pyrogènes sont stériles, résistants à la température et ne nécessitent pas de support. Nous garantissons le filetage externe et l'étanchéité absolue aux gaz de nos flacons sans utilisation de joint silicone.
Autres accessoires de cryoconservation
Des récipients Dewar pour le stockage de l'azote liquide aux pinces cryogéniques, nous commercialisons les outils nécessaires à une production sûre et efficace dans un environnement cryogénique.
  • Les pinces cryogéniques permettent de manipuler facilement les paillettes de cryoconservation, les flacons et autres petits objets.
  • Les bacs à glace isothermes TrueNorth® Cool peuvent être utilisés pour refroidir des échantillons sensibles à la température en utilisant de la glace ou des coulis de glace salée.
  • Les mini coolers TrueNorth® sont des boîtiers réfrigérants dont les parois sont remplies d'un gel isolant. Ils sont conçus pour conserver au frais les réactifs de PCR, les enzymes et autres réactifs biochimiques lors du travail à la paillasse.
  • Les récipients Dewar de la série LD de marque Worthington sont des dewars cryogéniques conçus pour le stockage et la distribution de petites quantités d'azote liquide.
  • Les réfrigérateurs cryogéniques de la série Laboratory System (LS) de Worthington Industries sont spécialement conçus pour le stockage de cryotubes dans des racks de type cryoboîtes.
Vidéo apparentée