H4021
D-Homoserine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Homoserine,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clé InChI
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable