H3264
n-Heptyl β-D-thioglucopyranoside
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Heptyl thioglucoside, Heptyl-β-D-1-thioglucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Pureté
≥99% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
294.41 g/mol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
CMC
30
Pf
98 °C ((208 °F ))
Solubilité
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H26O5S/c1-2-3-4-5-6-7-19-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)18-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
Clé InChI
HPEGNLMTTNTJSP-LBELIVKGSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable