GHS232
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
4 g/L
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Brève information sur le domaine de la cytologie, son rôle dans le cytodiagnostic et l'utilisation de colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope afin de détecter des anomalies cellulaires.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.