Merck
HHS16
Harris Hematoxylin Solution, Modified
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
7 g/L certified hematoxylin
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c