Principaux documents
GESE282N2
GE alumina plate
notched, L × D 10 cm × 12 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
L × P:
10 cm × 12 cm
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva Article No. 80-6153-15
Cytiva SE282N-2
L × P
10 cm × 12 cm