Cytiva™
Les technologies Cytiva™ ont permis des avancées en science et médecine qui ont façonné l'industrie de la biotechnologie d'aujourd'hui. Avec une gamme très étendue qui inclut les filtres et les membranes Whatman®, les colonnes et les résines de chromatographie Amersham™, des réactifs pour la culture tissulaire, et des produits pour la préparation d'échantillons, le blotting et l'analyse de protéines, Cytiva™ fait progresser la découverte et la fabrication de produits thérapeutiques.
Aperçu du contenu
Products
Produits de filtration pour le laboratoire Whatman®
Les produits Whatman® sont utilisés dans les procédures de laboratoire depuis la simple filtration d'échantillons jusqu'à des applications automatisées à haut débit en passant par l'exigeante préparation d'échantillons pour HPLC.
- Basiques de laboratoire (papiers filtres, filtres membranes et filtres seringue) en différents matériaux, tailles, formes et dimensions de pores.
- Les filtres sans seringue et flacons Mini-UniPrep™ compatibles avec une automatisation, les membranes Anopore™ et à pores capillaires répondent aux exigences strictes des laboratoires pharmaceutiques.
- Essentiels pour le contrôle environnemental et les analyses de l'air, de l'eau et des sols, les produits Whatman® sont cités dans des protocoles de l'EPA, de l'ASTM et de l'ISO.
Résines et colonnes pré-packées Amersham™ pour la purification de protéines
Cytiva™ propose diverses colonnes et résines pour la purification d'anticorps et de protéines de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle, comprenant des solutions pour la chromatographie d'affinité, d'échange d'ions et d'exclusion stérique.
- Les colonnes GraviTrap™ sont des colonnes à écoulement par gravité préremplies, conçues pour la purification manuelle rapide et efficace de protéines et d'anticorps à partir de surnageants de culture cellulaire et de fluides biologiques.
- Les colonnes SpinTrap™ sont des colonnes à centrifuger à usage unique pré-packées, pour la purification simple et à petite échelle d'anticorps et de protéines.
- Les colonnes HiTrap™ HP sont préremplies de résine Sepharose™ High Performance pour la purification préparative de routine de protéines et d'anticorps.
- Les plaques de filtration MultiTrap™ à 96 puits permettent de disposer d'un format rapide et fiable pour la purification à petite échelle des anticorps ou l'enrichissement en protéines d'intérêt sur des plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec la centrifugation ou la filtration sous vide, manuellement ou à l'aide de systèmes robotisés automatiques.
- Les colonnes HiScreen™ font partie de la plateforme de développement de procédés et constituent un excellent choix pour l'optimisation des méthodes et le criblage des paramètres.
- Les milieux Mag Sepharose™ sont composés de microbilles magnétiques à base de sepharose conçues pour simplifier l'enrichissement de protéines cibles par des applications d'immunoprécipitation ou de pull-down, et peuvent être utilisés pour la purification et le criblage rapides et à petite échelle d'anticorps et de protéines à partir de sérum et de surnageants cellulaires.
- Les colonnes pré-packées Capto™ HiRes™ pour la purification haute résolution de protéines et autres biomolécules par chromatographie d'échange d'ions conviennent bien à la préparation de protéines très pures pour les études structurales et l'analyse de protéines.
- Les colonnes de filtration sur gel pré-packées Sephacryl™, Superose™ et Sephadex™ sont disponibles pour la chromatographie d'exclusion stérique.
- Les résines Sepharose™ et Sepharose™ Fast Flow sont également disponibles séparément pour les procédures de mise à l'échelle.
- Membranes, réactifs et équipement pour le western blotting et la détection de protéines en chimiluminescence ou en fluorescence
- Équipement et réactifs pour SDS-PAGE et focalisation isoélectrique (IEF)
- Kits et tampons pour la lyse, l'extraction et la purification de protéines à partir de tissus et de cellules
Préparation et analyse d'échantillons de protéines
Cytiva™ propose une boîte à outils complète pour l'analyse de protéines par électrophorèse, blotting et imagerie.
Outils d'analyse cellulaire
Visualisez, analysez et concrétisez vos objectifs de recherche avec des outils pour l'analyse à haute densité, la microscopie haute résolution et l'imagerie super résolution.
Thérapie cellulaire et réactifs de traitement de cellules
Des milieux et des réactifs de qualité élevée sont essentiels à une production uniforme. Les produits Cytiva™ comprenant des milieux à gradient de densité, des milieux de culture cellulaire et des réactifs produisent des lots fiables et reproductibles. Cela minimise de façon fiable la nécessité de faire de coûteux changements de procédés ou des re-validations.
Ressources apparentées
- Article: RNA isolation from blood, cultured cells, and animal or plant tissue on Whatman® FTA™ cards
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
- Protocol: Reliable extraction of DNA from Whatman® FTA™ cards
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- Article: Troubleshooting 2-D DIGE Results
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
- Protocol: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
- Protocol: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
- Protocol: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
- Protocol: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
Troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from Cytiva.
- Protocol: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
- Protocol: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
- Protocol: Protein Determination using 2-D Quant Kit
A standard procedure for the quantitative determination of total protein concentration of a solution by the BCA method.