Principaux documents
GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NA.56
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
wetted part
Conditionnement
pack of 8 pieces
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-4010-81
Catégories apparentées
Description générale
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Caractéristiques et avantages
  • Fingertight
  • Narrow
  • For connecting HiTrap and HiPrep columns
Informations légales
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva