G9422
β-glycérophosphate disodium salt hydrate
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
BGP, Glycérol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (chemical)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99% (titration)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
Couleur
white
Pf
102-104 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En biologie cellulaire, le sel disodique du β-glycérophosphate joue un rôle déterminant comme donneur de groupement phosphate dans les études de minéralisation de la matrice et accélère la calcification des cellules musculaires lisses vasculaires. Il favorise aussi la minéralisation de la matrice osseuse lorsqu'il est administré aux ostéoblastes, en constituant une source cruciale d'ions phosphate. Dans le domaine de la recherche biochimique, le BGP sert d'inhibiteur classique des sérine/thréonine phosphatases dans les tampons de réaction pour kinases, où il assure une inhibition à large spectre. Son rôle en tant que donneur de phosphate organique est particulièrement précieux dans les milieux de culture destinés à la différenciation des cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoblastiques. Le BGP sert également à tamponner le milieu M17 pour la culture de Lactococcus dans l'expression de protéines recombinantes. Le BPG est utile dans de nombreux domaines de la recherche et est un composé essentiel pour les études de biologie cellulaire, de recherche biochimique et de métabolomique.
Application
Caractéristiques et avantages
- Produit polyvalent et adaptable convenant à un vaste éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
- Produit adapté à la culture cellulaire et à la culture des cellules végétales.
- Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
- Qualité BioUltra pour vos recherches en biochimie et en biologie cellulaire.
Qualité
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.