FG1385
RPMI-1640 Medium
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and stable glutamine, liquid, sterile-filtered
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable