F4262
Anti-Cat IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Cat IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable