F3022
Anticorps monoclonal anti-β-actine
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-β-Actin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-15, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42 kDa
Espèces réactives
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
Ne doit pas réagir avec
Dictyostelium discoideum
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- direct immunofluorescent staining
- dual immuno-fluorescent staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable