EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895155006
Paramètres
13,700 max. RCF (20,984 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R