Principaux documents
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825744004 (Global)
Paramètres
3,146 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
150 mm
Diamètre
104 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG