EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825733002 (Global)
Paramètres
3,180 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket