Key Documents
EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702720003
Paramètres
4,400 max. RCF (3,000 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG