Key Documents
EP3125000192
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 120-1200 μL, cone distance 9-20 mm, dark green
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
dark green
Caractéristiques
no. of channels 6
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3125000192
cone distance
9-20 mm
Volume
120-1200 μL
Description générale
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 6-channel
  • 120-1200μL
  • 9mm cone distance
  • Dark green
Application
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caractéristiques et avantages
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable