EP3125000176
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 30-300 μL, cone distance 4.5-14 mm, orange
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
orange
Caractéristiques
no. of channels 8
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3125000176
cone distance
4.5-14 mm
Volume
30-300 μL
Description générale
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 8-channel
- 30-300μL
- 9mm cone distance
- Orange
Application
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable