E1656
Endocleaning Solution
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
room temp
Niveau de qualité
Description générale
For sample preparation use in some GenElute™ kits.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Préparation d'échantillons
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable