D1639
Glyceryl 1,3-dipalmitate
≥99%
Synonyme(s) :
α,γ-Dipalmitin, 1,3-Dihexadecanoylglycerol, 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤1% 1,2-isomer
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Clé InChI
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable