Merck
S8269
Ethyl stearate
≥99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-887-4
Beilstein/REAXYS Number:
1788183
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Low melting solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl stearate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe