Principaux documents
CLS5641P100
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 100 mL, with 14/23 tapered PP stopper
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
long
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5641P-100
H × D.E.
170 mm × 64 mm
Taille
100 mL
Description générale
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout