Z131253
Nalgene® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonyme(s) :
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Joint
joint threaded neck20mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 4000-0100
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.16 mL
Capacité
100 mL