Principaux documents
CLS4854
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121606
Nomenclature NACRES :
NB.02
Longueur:
83 mm
Gamme de volumes:
1-200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Conditionnement:
rack of 200
Fabricant/nom de marque:
Corning 4854
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Conditionnement
rack of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 4854
Longueur
83 mm
Gamme de volumes
1-200 μL
Description générale
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.