CLS4826
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 4826
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Compatibilité
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors