Key Documents
CLS431684
Flacon Erlenmeyer Corning®, 5 L
baffled bottom, polycarbonate, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
closure type Vented cap
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431684
Capacité
5 L
Caractéristiques et avantages
  • Les flacons Erlenmeyer de Corning® conviennent parfaitement pour les applications de culture par agitation et pour le stockage.
  • Les flacons à fond en chicanes sont conçus pour augmenter efficacement la culture en suspension.
  • Graduations moulées pour des mesures précises.
  • Un large bouchon de ventilation permet l'échange de gaz et réduit les débordements.
  • Niveau d′assurance stérilité le plus élevé (SAL) de 10-6
  • Sans RNase/DNase et apyrogène.
  • Les flacons sont autoclavables une fois à 121 °C, 15 psi pendant 20 minutes. Un autoclavage répété fragilise le flacon et n'est pas recommandé. Le bouchon de ventilation n'est pas autoclavable.
Autres remarques
Découvrez tous nos erlenmeyers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.