Principaux documents
CL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H54N5O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
875.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Couleur
white to off-white
Solubilité
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Compatibilité
configured for PerkinElmer
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable