Key Documents
GL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
Synonyme(s) :
DMT-locG(ib) amidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H54N7O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
867.93
Code UNSPSC :
41116105
Source biologique
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Couleur
white to off-white
Solubilité
soluble, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identty)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable