707.fl
99072807, mouse spleen, Lymphoblastoid
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Produits recommandés
Nom du produit
707.fl, 99072807
Source biologique
mouse spleen
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Mouse friend Leukaemia
Description de la lignée cellulaire
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
Milieu de culture
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.