Sf9 Cell Line from Spodoptera frugiperda pupal ovarian tissue
89070101, insect ovary, Spherical
Synonyme(s) :
SF-9 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
Sf9 Cell Line from Spodoptera frugiperda pupal ovarian tissue, 89070101
Source biologique
insect ovary
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Spherical
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.