REE, GD human cell line
94082231, IHW Number: 9132
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Caucasian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB3: 101
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
HLA DPB1: 01011 02012
Profil sérologique
HLA B: 8
Milieu de culture
Procédure de repiquage