FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Produits recommandés
Nom du produit
FM3A, 87100804
Source biologique
mouse breast
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Mouse C3H mammary carcinoma
Description de la lignée cellulaire
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
Application
Tumourigenicity studies
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.