AFRC MAC 57
86030310, Reactivity: Anti-Lipopolysaccharide, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 86030310-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030310-1VL
ImmunoDon
LOU/Iap rat spleen
Myélome
Y3Ag1.2.3
Réactivité
Anti-Lipopolysaccharide
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage