TR33B
85040102, rat brain, Glial
Produits recommandés
product name
TR33B, 85040102
Source biologique
rat brain
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Glial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage