BRISTOL 8
85011436, human blood, Lymphoblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Produits recommandés
Nom du produit
BRISTOL 8, 85011436
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human B lymphocyte
Description de la lignée cellulaire
Bristol 8 is an HLA-A2 positive B lymphoblastoid cell line.
Application
HLA profiles
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.