LIM1899 cell line human
12062001, human colon, Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
Synonyme(s) :
LIM 1899, LIM-1899
About This Item
Produits recommandés
product name
LIM1899 cell line human, 12062001
Source biologique
human colon
Mode de croissance
adherent
Morphologie
Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage