SPC111
11120716, human lung (effusion), Epitheloid/mesenchymal
Synonyme(s) :
SPC-111, SPC111
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SPC111, 11120716
Source biologique
human lung (effusion)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epitheloid/mesenchymal
Récepteurs
Mesothelial-membrane antigen ME1
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Milieu de culture
Procédure de repiquage