NS0-Turbodoma
6020202, mouse blood, lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NS0-Turbodoma, 06020202
Source biologique
mouse blood
Conditionnement
tube of 5 μg 06020202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06020202-1VL
Mode de croissance
Not specified
Caryotype
Not specified
Morphologie
lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage