Accéder au contenu
59202C
Solution de L-glutamine 200 mM
29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
L-glutamine solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile; sterile-filtered
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 29.23 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
General description
La L-glutamine est un acide aminé essentiel qui sert d'importante source d'énergie aux cellules en culture et constitue un composant crucial des milieux de culture. La L-glutamine est très stable sous forme de poudre sèche ou de solution congelée. Elle se dégrade toutefois assez rapidement dans les milieux liquides et les solutions mères. L'atteinte de performances cellulaires optimales nécessite généralement l'ajout, au milieu, d'un supplément en L-glutamine avant utilisation.