RCC4plusVHL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 3112703, human kidney, Epithelial
Synonyme(s) :
RCC4 VHL(+) Cells, RCC4-pVHL Cells, RCC4/VHL Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human kidney
Conditionnement
tube of 5 μg 03112703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 03112703-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8.2
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 16
Milieu de culture
Procédure de repiquage