C9375
5-Carboxy-2-thiouracil
Synonyme(s) :
2-Thiouracil-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cnc(S)nc1O
InChI
1S/C5H4N2O3S/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
Clé InChI
XKHWTDCFQVKNHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable