Key Documents
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
98%
Synonyme(s) :
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-Amino-2-thiouracil monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5N3OS · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
Clé InChI
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable