C9275
Calcium Ionophore A23187 hemicalcium salt
powder
Synonyme(s) :
Antibiotic A 23187, Calimycin
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
fungi
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Ca]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Ca/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29?;15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
Clé InChI
LAQWEYASNNRUGY-PLYBNSMSSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable