C8409
Anti-Cortisol antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Cortisol Antibody, Cortisol Antibody, Cortisol Antibody - Anti-Cortisol antibody produced in rabbit, Anti-Hydrocortisone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable (dextran coated charcoal 3H RIA)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable