C7749
Carbonic Anhydrase II bovine
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥5,000 units/mg protein, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Bovine carbonic anhydrase, Carbonic anhydrase enzyme
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥5,000 units/mg protein
Poids mol.
~29 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable