C7438
Chaperonin 10 from Escherichia coli
≥95.0% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonyme(s) :
GroES
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Pureté
≥95.0% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... HSPE1(3336)
Actions biochimiques/physiologiques
The folding activity of a 1:1 molar mixture of GroEL and GroES was tested using urea-denatured rhodanese. At least 2-fold reactivation of rhodanese over the spontaneous reactivation was obtained.
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable