C5867
Anti-Ciliated Cell Marker antibody, Mouse monoclonal
clone LhS 28, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LhS 28, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
human, hamster
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using BHK a21 cells
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoelectron microscopy
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable