C5042
Cresyl Violet acetate
Dye content, ~70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cresyl Violet acetate, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ~70%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
dark green
Pf
140-143 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable