C4859
Cycloheximide solution
Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CHX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Description
suitable for testing specifications (CHO C. growth inhibitor)
Forme
solution
Concentration
100 mg/mL in DMSO
Solubilité
DMSO: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informations sur le gène
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Catégories apparentées
Spécificité
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup